R8141
Unwire™ full racks, polyketone
Holds 40 x 20-mm tubes, blue
Synonyme(s) :
moulded rack, test tube rack
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyketone
Caractéristiques
Holds 40 x 20-mm tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 5970-0320
L × l × H
250 mm × 102 mm × 83 mm
Couleur
blue