R3250
Retinyl acetate
synthetic, matrix dispersion, 475,000-650,000 USP units/g
Synonyme(s) :
Acétate de rétinol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
matrix dispersion
Activité spécifique
475,000-650,000 USP units/g
Couleur
yellow
Pf
57-58 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Clé InChI
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Description générale
Application
- a control diet to study its effect at different developmental periods in fish larvae
- to study its inhibitory effects on Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) strains
- as an internal standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify vitamin A in fortified milk
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter