Principaux documents
Q2259
Sigma-Aldrich
Lysate Clearing Agent
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.52
Température de stockage
room temp
Niveau de qualité
Description générale
For use with GenElute kits during sample preparation.
Notes préparatoires
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informations légales
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable