PZ0123
Avridine
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
CP 20961, N,N-Dioctadecyl-N′,N′-bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane, N,N-Dioctadecyl-N′,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL (with warming to 60 °C for 5 minutes)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C43H90N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-36-44(38-35-39-45(40-42-46)41-43-47)37-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h46-47H,3-43H2,1-2H3
Clé InChI
WXNRAKRZUCLRBP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable