PLA0273
Rabbit anti-c-Jun Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
AP-1, AP1, Jun activation domain binding protein, activator protein 1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, jun oncogene, jun proto-oncogene, p39, proto-oncogene c-Jun, v-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_002219.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... c-Jun(3725)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable