P9287
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–R-Phycoerythrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GoatAnti-Mouse IgG (whole molecule)–R-PE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:20
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable