P3026
Pectolyase from Aspergillus japonicus
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg solid
Synonyme(s) :
Pectolytic enzyme
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Aspergillus sp. (A. japonicus)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥0.3 units/mg solid
Poids mol.
50 kDa
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Pectolyase or pectin lyase is stable in the temperature range of 40-50°C and is a 50 kDa enzyme with an isoelectric pH of 3.8.
Application
- in the lysis of chlorella cells for protoplast generation
- as component of enzyme digestion buffer for Arabidopsis meiotic chromosome isolation
- to induce reorganization of Arabidopsis root cap cell architecture
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable