P0085
Anti-Podoplanin antibody, RAT monoclonal
clone NZ-1.2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-AGGRUS, Anti-GP36, glycoprotein, 36-KD, Anti-GP40, Anti-Gp38, Anti-OTS8, Anti-T1A, Anti-T1A-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NZ-1.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 4-8 μg/mL using U87 total cell extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDPN(10630)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable