P0073
Anti-PERK (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-E2AK3, Anti-EIF2AK3, Anti-HsPEK, Anti-PEK, Anti-PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, Anti-Pancreatic eIF2α kinase, Anti-WRS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000 using whole cell lysates of HEK-293T expressing PERK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Eif2ak3(13666)
rat ... Eif2ak3(29702)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable