O9389
Oltipraz
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione, BRN 0978110, CCRIS 4048, NSC 347901, RP 35972
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
red
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(SSC1=S)c2cnccn2
InChI
1S/C8H6N2S3/c1-5-7(12-13-8(5)11)6-4-9-2-3-10-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable