O9264
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone
≥98% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
product name
N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(20)14-17(21)19-16-12-13-23-18(16)22/h16H,2-14H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
Clé InChI
YQFJJDSGBAAUPW-INIZCTEOSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable