N7261
Nortriptyline hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: 100 mg/mL
H2O: soluble
Auteur
Eli Lilly
Chaîne SMILES
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
Clé InChI
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves