Key Documents
N5540
Sigma-Aldrich
Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant
freeze-dried protein glass
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Niveau de qualité
Forme
freeze-dried protein glass
Activité spécifique
20-40 units/mg protein
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Catalyzes the NADH or NADPH dependent reduction of nitrate to nitrite.
Définition de l'unité
Unit Definition: One unit will reduce 1.0 μmole of nitrate to nitrite per minute in an NADH system at pH 7.5 at 30°C
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable