MTOXCE1A1
CypExpress™ 1A1 Cytochrome P450 human
Synonyme(s) :
AHH, AHRR, CP11, CYP1, CYPIA1, P1-450, P450-C, P450DX, cytochrome P450 family 1 subfamily A member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Forme
dry powder
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CYP1A1(1543)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable