MTOX1010P24
HepaRG™ 5F Control Cells
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
HepaRG™ 5F Control Cells, one assay ready, 24 well plate
Source biologique
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Forme
liquid
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- The 24 well format provides delivery of ready-to-use liver cells for performing various experiments.
Qualité
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable