MTCP412101
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 1.5 mL, small bulb, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduation: no
Conditionnement
pack of 500 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P4121-01
Longueur
104 mm
Taille
1.5 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable