MAK498
Alcohol Dehydrogenase (ADH) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
gastrointestinal diseases
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range: 0.4 to 80 U/L for 30 minute reaction. Detection Limit of 0.1 U/L for 120 minute reaction.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2