Merck
M9043
Cultispher®
-S standard porosity, High thermal stability
Synonyme(s) :
Cell culture matrix
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
gelatin
sterility
non-sterile
bead size
130-380 μm
particle size
130-380 μm
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
General description
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
Legal Information
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cultispher®
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
M9043-10G04061834236115