Principaux documents
M802000
Sigma-Aldrich
CUTAG CPG 2000Å
Synonyme(s) :
CUTAG CPG
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
12-18 μmol/g
Niveau de qualité
Dimension de pores
2000 Å
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable