Documents
M7694
Sigma-Aldrich
Mupirocine
≥92% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Acide pseudomonique, BRL 4910A, Ester 8-carboxyoctylique de l’acide 5,9-anhydro-2,3,4,8-tétradésoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-méthylpropyl)oxiranyl]méthyl]-3-méthyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-énonique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H44O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥92% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -15.7 to -20°, c = 1 in methanol
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H][C@@]1(CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)C[C@@H]2O[C@@]2([H])[C@@H](C)[C@H](C)O
InChI
1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
Clé InChI
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
Description générale
La mupirocine est produite par Pseudomonas fluorescens. La mupirocine est utilisée pour traiter l'impétigo et les infections cutanées.
Application
La mupirocine a été utilisée :
  • pour une mesure de cinétique
  • afin de prouver sa résistance en réalisant un test de turbidité
  • pour déterminer sa sensibilité antimicrobienne
Actions biochimiques/physiologiques
Antibiotique ; inhibe l′isoleucyl-tRNA synthétase (IRS).
Caractéristiques et avantages
Ce composé a été développé par GlaxoSmithKline. Pour consulter la liste de composés développés par les laboratoires pharmaceutiques et les médicaments homologués ou candidats, cliquez ici.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cessation from smoking improves innate host defense and clearance of experimentally inoculated nasal Staphylococcus aureus
Cole AL, et al.
Infection and Immunity, 86(4), e00912-e00917 (2018)
Evaluation of the pig-tailed macaque (Macaca nemestrina) as a model of human Staphylococcus aureus nasal carriage
Cole AL, et al.
Infection and Immunity, 86(6), e00043-e00018 (2018)
Gaston H M Vondenhoff et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5227-5236 (2011-10-05)
Increasing resistance to antibiotics is a major problem worldwide and provides the stimulus for development of new bacterial inhibitors with preferably different modes of action. In search for new leads, several new bacterial targets are being exploited beside the use
Canine and Feline Dermatology Drug Handbook (2012)
Mupirocin: a topical antibiotic with a unique structure and mechanism of action.
Parenti MA, et al.
Clinical Pharmacy, 6(10), 761-770 (1987)
Articles
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Afficher tout