M6774
McCown′s Woody Plant Basal Salt Mixture
powder, suitable for plant cell culture
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Variante de formule
Quantité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.