Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
M3058
Sigma-Aldrich
MES sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
2-Morpholinoéthanesulfonate de sodium, Acide 4-morpholineéthanesulfonique, sel sodique, Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique sodium salt, Acide 4-morpholinoéthanesulfonique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Beilstein:
3765682
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
eCl@ss :
32129211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Qualité
BioPerformance Certified
for molecular biology
Forme
crystalline powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
Couleur
white
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa  
6.1
Solubilité
water: 335.3 g/L at 20 °C
Adéquation
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
Application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Activité étrangère
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L'acide 4-morpholinoéthanesulfonique sous forme de sel sodique (MES) est un tampon zwittérionique populaire en recherche scientifique du fait de ses excellentes propriétés. Il est capable de tamponner efficacement les solutions dans la plage de pH de 5,5 à 6,5 grâce à son pKa de 6,1. Ce produit est certifié BioPerformance et est énormément utilisé comme agent tampon dans les expériences de biochimie et de biologie moléculaire, où il contribue à stabiliser le pH de différentes réactions biologiques, notamment en western blotting, en culture cellulaire et en électrophorèse.
Le MES fait partie des tampons de Good qui ont été mis au point pour les applications biologiques. Un tampon à base de MES acide libre peut être ajusté au pH souhaité par titrage à l'hydroxyde de sodium (pKa = ±1). Il est également possible d'obtenir le pH recherché par mélange de volumes adéquats de solutions équimolaires de MES acide libre et de MES sodium.
Application
Le MES sodium a été utilisé comme tampon de couplage pour coupler des anticorps monoclonaux à des capteurs réactifs aux amines. Il a également été utilisé comme constituant du milieu de germination et d′induction de pousses lors de la régénération de plantes in vitro.
Le MES sous forme de sel sodique a été employé comme tampon de couplage pour des détecteurs à amines réactives à pH 4,5 ou pH 5,0 pour faciliter le couplage d'anticorps monoclonaux (MAb) à des capteurs, utilisés dans des études d'hybridation avec des brins complémentaires marqués par fluorescence, et le lavage de lames de biopuces durant l'analyse de biopuces. Il est également intervenu dans la préparation d'un nouveau jeu de phosphoramidites pour la synthèse d'ARN compatible avec la photolithographie in situ pour faire croître des oligonucléotides d'ARN sur des biopuces.
Caractéristiques et avantages
  • Produit adapté à la biologie moléculaire et à la culture cellulaire.
  • Testé pour garantir l'absence d'endotoxines et pour dénombrer les germes aérobies totaux.
  • Exempt de DNases, NICKases, RNases et protéases.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 5,5 à pH 6,7 (à 25 °C), avec un pKa de 6,1 (à 25 °C).
Notes préparatoires
Le MES sodium est soluble dans l′eau et donne une solution limpide incolore à 25 g dans 50 ml d′eau (environ 2,3 M). Le pH des solutions est normalement compris entre 9 et 10, en fonction de la concentration. Les solutions sont stables plusieurs mois entre 2 et 8 °C. Stériliser par filtration sur membrane de 0,2 μm. L′autoclavage de ce produit n′est pas recommandé. Si les tampons doivent être exempts de nucléases, commencer par traiter l′eau, puis ajouter les sels de tampon après l′autoclavage. Les solutions de MES autoclavées deviennent jaunes, mais la mesure du pH ne montre aucune variation détectable. L′identité du produit de dégradation jaune est inconnue.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
In vitro plant regeneration from commercial cultivars of soybean.
Raza, G
Biomedical Research, 2017 (2017)
High-throughput epitope binning assays on label-free array-based biosensors can yield exquisite epitope discrimination that facilitates the selection of monoclonal antibodies with functional activity.
Abdiche, YN et al.
PLoS ONE, 9 (3), e92451-e92451 (2014)
Dawson, RMC et al.
Data for Biochemical Research, 410-410 (1987)
High-Density DNA and RNA microarrays - Photolithographic Synthesis, Hybridization and Preparation of Large Nucleic Acid Libraries
Lietard J, et al.
Journal of Visualized Experiments, 2019, 150-150 (2019)
Yasmina Noubia Abdiche et al.
PloS one, 9(3), e92451-e92451 (2014-03-22)
Here, we demonstrate how array-based label-free biosensors can be applied to the multiplexed interaction analysis of large panels of analyte/ligand pairs, such as the epitope binning of monoclonal antibodies (mAbs). In this application, the larger the number of mAbs that
Contenu apparenté
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Afficher tout