M2444
Anti-MDC1 antibody, Mouse monoclonal
clone MDC1-50, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Mediator of DNA Damage Checkpoint Protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MDC1-50, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~250 kDa (2-3 bands)
Espèces réactives
monkey, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of G361 cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDC1(9656)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA
- immunofluorescence
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable