A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Biological source:
bacterial (Staphylococcus sp.)
Concentration:
40—60% protein
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
Protein, 40-60% biuret
concentration
40—60% protein
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for cell lysis
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
General description
Chemical structure: peptide
Package size based on protein content
Biochem/physiol Actions
La lysostaphine est une endopeptidase à zinc d'un poids moléculaire de 25 kDa environ. Comme la lysostaphine clive les réticulations de type polyglycine dans la couche de peptidoglycane de la paroi cellulaire de Staphylococcus, elle s'est révélée utile pour la lyse cellulaire et comme potentiel agent thérapeutique anti-microbien.
pH optimal en termes d'activité : ~7,5
pH optimal en termes d'activité : ~7,5
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts and sodium chloride
Preparation Note
Affinity purified
Other Notes
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37 °C in a 6.0 ml reaction mixture.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lysostaphine from Staphylococcus staphylolyticus
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe