L1884
L-Lysine acetate salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Lysine acetate salt, ≥98% (HPLC)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white
Chaîne SMILES
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
Clé InChI
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable