L1294
Lactoferrin human
recombinant, expressed in rice, Iron saturated, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Holo Transferrin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in rice
Type
for cell culture
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
≥90% (biuret)
Forme
powder
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Impuretés
≤10 EU/mg endotoxin
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... LTF(4057)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable