K2015
K-252a
Ready Made Solution, from Nonomuraea longicatena, >98%
Synonyme(s) :
SF 2370
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Nonomuraea longicatena
Niveau de qualité
Pureté
>98%
Forme
solution
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
Clé InChI
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Informations sur le gène
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup