I5036
Isocitrate Dehydrogenase 1 (NADP+) human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥80 units/mg protein
Synonyme(s) :
IDH1, Isocitrate Dehydrogenase Cytoplasmic
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥80 units/mg protein
Poids mol.
46,658 Da
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable