I3282
Monoclonal Anti-Interleukin-10 Receptor α antibody produced in mouse
clone 37607, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL-10 Receptor α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
37607, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
neutralization: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL10RA(3587)
Description générale
Monoclonal Anti-Interleukin-10 Receptor α (IL-10 Rα) recognizes human IL-10 Rα. The antibody does not cross-react with recombinant mouse IL-10 Ra.
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable