I1782
Inosine Monophosphate Dehydrogenase Type II human
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
IMP:NAD oxidoreductase, IMPDH II
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
≥0.05 units/mg protein
Poids mol.
~55 kDa
Conditionnement
vial of ≥0.002 unit
Numéro d'accès UniProt
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... IMPDH2(3615)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable