Principaux documents
HUMANPBMC-0002200
Sigma-Aldrich
Frozen Human Rheumatoid Arthritis PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Synonyme(s) :
Immune Cells, Peripheral Blood Mononuclear Cells, RA PBMC, Rheumatoid Arthritis PBMC
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nom du produit
Frozen Human Rheumatoid Arthritis PBMC, 20 Million Cells/per vial
Source biologique
human peripheral blood (mononuclear cells)
Niveau de qualité
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 20 Million cells
Fabricant/nom de marque
BioIVT
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed throughthe web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.Offering isolated Peripheral Blood Mononuclear Cells(PBMCs) from whole blood procured from IRB-consented donors with clinicallydefined Rheumatoid Arthritis.
Peripheral Blood MononuclearCells (PBMCs) are a subset of leukocytes (or White Blood Cell, WBC), which areintegral components of the body′simmune system that fight disease.
PBMCs consist of a mixtureof lymphocytes (T cells, B cells, and NK cells) and monocytes and are isolatedfrom peripheral whole blood via density gradient centrifugation and red bloodcell lysis.
Standard and custom clinical data collection andconfirmation ensures proper corresponding disease severity and treatmenthistory (prescription and over the counter).
Clinical datamay include: Current medical treatment, CDAI Score, CRP Score, HLA, RF, CCPOurreadily available
PBMCs are provided with clinical data thathas been collected following a strict and standardized clinical data process.All specimens are reviewed for IRB approval.
Conditionnement
20 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable