Merck
Toutes les photos(5)
Documents
H8125
Sigma-Aldrich
L-histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acide L-α-amino-β-(4-imidazolyl)propionique monohydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.63
Numéro Beilstein :
4168261
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Pf
254 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Chaîne SMILES 
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Application
Le monochlorhydrate monohydraté de L-histidine a été utilisé comme constituant d′un bouillon correspondant à la composition en acides aminés de la chair de thon. Il a également été utilisé pour le sauvetage partiel du phénotype IMPL2 (myo-inositol monophosphatase) dans le développement des semences d′Arabidopsis.
Actions biochimiques/physiologiques
L′histidine participe à la méthylation des protéines. Elle est associée à la structure et fonction de l′hémoglobine. L′histidine est présente dans les dipeptides antioxydants. Elle joue un rôle dans le métabolisme des composés à un carbone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Modelling the effect of temperature, carbon dioxide, water activity and pH on growth and histamine formation by Morganella psychrotolerans
Emborg J and Dalgaard P
International Journal of Food Microbiology, 128(2), 226-233 (2008)
Yuko Sato et al.
Journal of plant research, 124(3), 385-394 (2010-10-21)
Myo-inositol monophosphatase (IMP) catalyzes the dephosphorylation of myo-inositol 3-phosphate in the last step of myo-inositol biosynthesis. IMP is also important in phosphate metabolism and is required for the biosynthesis of cell wall polysaccharides, phytic acid, and phosphatidylinositol. In Arabidopsis, IMP
Expression and functions of myo-inositol monophosphatase family genes in seed development of Arabidopsis
Sato Y, et al.
Journal of Plant Research, 124(3), 385-394 (2011)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)
Kiana Khadem-Abbassi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(5) (2019-05-07)
This work describes the preparation of molecularly imprinted polymer (MIP)-modified core/shell CdTe0.5S0.5/ZnS quantum dots (QDs). The QDs@MIP particles were used for the selective and sensitive detection of dopamine (DA). Acrylamide, which is able to form hydrogen bonds with DA, and