H7540
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-HD, Anti-HTT, Anti-Huntington Disease, Anti-IT15
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Huntingtin (N-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~110 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using a HEK-293T cell lysate expressing a N-terminal fragment of human huntingtin
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTT(3064)
mouse ... Htt(15194)
rat ... Htt(29424)
Description générale
Application
- in magnetic bead-assisted immunopurification
- in western blotting
- in immunofluorescent staining
- in immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable