H7016
Hirudin
from leeches, ≥1,500 ATU/mg protein, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hirudin from leeches, lyophilized powder, ≥1,500 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
Source biologique
animal (Hirudo verbana)
Niveau de qualité
100
200
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥1,500 ATU/mg protein (ATU = antithrombin units)
Poids mol.
7 kDa
Solubilité
pyridine: soluble
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocoles
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.