H4891
Hanks′ Balanced Salts
Modified, without calcium chloride, magnesium sulfate, phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Balanced Salt Solution, Hanks’ Salt Solution
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Quantité
Reconstitution
Autres remarques
Supplément
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.