Principaux documents
H2380
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-DL-DOPA
≥98% (HPLC), powder, APE1 inhibitor
Synonyme(s) :
2,4,5-Trihydroxy-DL-phénylalanine, 2,5-Dihydroxy-DL-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.19
Beilstein:
2860065
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Nom du produit
6-Hydroxy-DL-DOPA, ≥98% (HPLC), powder
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: 3 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL (Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(Cc1cc(O)c(O)cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)
Clé InChI
YLKRUSPZOTYMAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Dissoudre dans de l'eau bouillie sans oxygène contenant 0,1 % de métabisulfite de sodium ou un autre antioxydant. Les solutions doivent être préparées fraîchement et protégées de la lumière.
Actions biochimiques/physiologiques
La 6-hydroxy-DL-DOPA est un inhibiteur de l′activité de réparation de APE1 (endonucléase apurinique/apyrimidinique). APE1 est une nucléase cruciale pour la voie de réparation de l′ADN par excision de base. La 6-hydroxy-DL-DOPA bloque également le domaine de liaison à l′ADN simple brin de RAD52 (protéine de réparation de l′ADN).
Précurseur de la 6-hydroxydopamine, une neurotoxine catécholaminergique ; convertie en 6-hydroxydopamine par la décarboxylase des acides aminés L-aromatiques.
Précurseur de la 6-hydroxydopamine.
Conditionnement
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Attention
Hygroscopique, photosensible
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Gurushankar Chandramouly et al.
Chemistry & biology, 22(11), 1491-1504 (2015-11-10)
Suppression of RAD52 causes synthetic lethality in BRCA-deficient cells. Yet pharmacological inhibition of RAD52, which binds single-strand DNA (ssDNA) and lacks enzymatic activity, has not been demonstrated. Here, we identify the small molecule 6-hydroxy-DL-dopa (6-OH-dopa) as a major allosteric inhibitor
Adnan Azeem et al.
International journal of pharmaceutics, 422(1-2), 436-444 (2011-11-08)
Ropinirole, a recent introduction in the clinical treatment of Parkinson's disease, suffers with the problems of low oral bioavailability and frequent dosing. An effective transdermal nano-emulsion drug delivery system can however resolve these issues effectively with greater therapeutic benefits and
A J Nappi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1201(3), 498-504 (1994-12-15)
The interactions of ascorbic acid (AA) and reduced glutathione (GSH) in the oxidations of the catecholaminergic neurotoxins 6-hydroxydopa (TOPA) and 6-hydroxydopamine (6-OHDA) were investigated by both high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ED) and spectrometric methods. These comparative studies
Annalisa Pinna et al.
Synapse (New York, N.Y.), 61(8), 606-614 (2007-05-04)
Evidence obtained in rodent and primate models of Parkinson's disease (PD) and preliminary clinical trials, indicates that adenosine A(2A) receptor antagonists might represent a promising nondopaminergic therapeutic tool for the treatment of PD. Those studies demonstrated the ability of adenosine
Mass spectrometric studies of the primary sequence and structure of bovine liver and serum amine oxidase.
G W Adams et al.
Methods in enzymology, 258, 90-114 (1995-01-01)