Principaux documents
H0513
Sigma-Aldrich
Heptakis(2,6-di-O-méthyl)-β-cyclodextrine
Synonyme(s) :
DM-β-CD, DM‐β‐CyD, heptakis-(2,6-O-diméthyl)-β-cyclodextrine, 2,6-di-O-méthyl-β-cyclodextrine, Diméthyl-β-cyclodextrine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C56H98O35
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1331.36
Beilstein:
1679144
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Source biologique
synthetic
Forme
powder
Chaîne SMILES 
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]3COC)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]4COC)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]5COC)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]6COC)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]7COC)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]8COC)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
Clé InChI
QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Description générale
L'heptakis(2,6-di-O-méthyl)-β-cyclodextrine est un dérivé de cyclodextrine hydrophile qui est capable de dissoudre efficacement les médicaments lipophiles, comme les hormones stéroïdes, les vitamines A, E et K, etc. Elle peut être employée pour accroître la dissolution et la biodisponibilité des composés pharmaceutiques peu solubles dans l'eau.
Application
Ce réactif peut être utilisé dans les applications suivantes :
  • Analyses physicochimiques des complexes d'inclusion
  • Détection de la diffusion et des interactions entre molécules individuelles avec des protéines membranaires reconstituées
  • Interactions provoquant la rupture des micelles
  • Étude du transport cellulaire (utilisé comme agent facilitant de la pénétration cellulaire)
  • Amélioration des caractéristiques physicochimiques et biopharmaceutiques des médicaments, en particulier la solubilisation et la stabilité
  • Interactions avec le cholestérol
L'heptakis(2,6-di-O-méthyl)-β-cyclodextrine peut éventuellement être utilisée pour les besoins suivants :
  • pour mesurer la constante d'équilibre de ses complexes avec différentes paires d'énantiomères de nitroxydes chiraux par spectroscopie de résonance paramagnétique électronique (RPE)
  • pour étudier la structure cristalline de son complexe avec l'acrylate de n-butyle et l'acrylate d'isobornyle par diffraction des rayons X
  • comme sélecteur chiral pour la résolution de médicaments amphétaminiques par électrophorèse capillaire de zone
Qualité
Les impuretés sont des homologues hyperméthylés, principalement l'hexakis(2,6-di-O-méthyl)-(2,3,6-tri-O-méthyl)-β-cyclodextrine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
F Hirayama et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 88(10), 970-975 (1999-10-09)
Acetyl groups were introduced to the hydroxyl groups of heptakis(2, 6-di-O-methyl)-beta-cyclodextrin (DM-beta-CyD), and the resulting heptakis(2,6-di-O-methyl-3-O-acetyl)-beta-CyD (DMA-beta-CyD) was evaluated for the inclusion property and hemolytic activity. It was confirmed by means of NMR and mass spectroscopies that in the DMA-beta-CyD
Fernanda Pérez-Cruz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(13), 4604-4611 (2009-05-26)
Four different 5-nitroindazole derivatives (1-4) and its inclusion with Heptakis(2,6-di-O-methyl)-beta-cyclodextrin (DMbetaCD) were investigated. The stoichiometric ratios and stability constants describing the extent of formation of the complexes were determined by phase-solubility measurements obtaining in all cases a type-A(L) diagram. Also
Z Aigner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 57, 62-67 (2011-09-17)
The steps of formation of an inclusion complex produced by the co-grinding of gemfibrozil and dimethyl-β-cyclodextrin were investigated by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray powder diffractometry (XRPD) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy with curve-fitting analysis. The endothermic peak at
Paola Franchi et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(13), 4343-4354 (2004-04-01)
EPR spectroscopy has been employed to investigate the formation of complexes between heptakis-(2,6-O-dimethyl)-beta-cyclodextrin (DM-beta-CD) and different enantiomeric pairs of chiral nitroxides of general structure PhCH2NO.CH(R)R'. Accurate equilibrium measurements of the concentrations of free and included radicals afforded the binding constant
Enantiomeric separation of amphetamine related drugs by capillary zone electrophoresis using native and derivatized beta-cyclodextrin as chiral additives
Cladrowa-Runge S, et al.
Journal of Chromatography A, 710(2), 339-345 (1995)