Documents
GE17-5255-01
HisTrap Fast Flow (à débit élevé)
Cytiva 17-5255-01, pack of 5 × 5 mL
Synonyme(s) :
HisTrap FF, colonne de purification de protéines avec étiquette His, colonne prête à l'emploi
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NA.56
Conditionnement
pack of 5 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-5255-01
Paramètres
<4 mL/min flow rate
42 psi
Taille du lit
7 mm × 25 mm
Volume du lit
1 mL
D.I. de la colonne
7 mm
Matrice
6% cross-linked agarose
Taille des particules
45-165 μm
Diamètre moyen
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
working range
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Capacité
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Description générale
HisTrap FF est une colonne prêtre à l′emploi, préremplie de Ni Sepharose 6 Fast Flow pour la purification préparatrice de protéines recombinantes comportant une étiquette de poly-histidine par chromatographie d′affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
Ni Sepharose 6 Fast Flow est composée de billes d′agarose hautement réticulé de 90 μm, sur lesquelles un ligand chélateur a été immobilisé. Ce ligand chélateur est chargé d′ions Ni2+, l′ion métallique privilégié pour la purification de la plupart des protéines à étiquette de poly-histidine. La fuite négligeable des ions Ni2+ de la matrice garantit la capture des protéines à étiquette de poly-histidine au cours de purifications répétées par IMAC.
Les hauts débits rendus possibles par la matrice Ni Sepharose 6 Fast Flow font que les colonnes HisTrap FF sont bien adaptées aux purifications à petite échelle et transposables à plus grande échelle. La capacité peut être accrue en branchant les colonnes en série. Les produits HiTrap® IMAC FF sont idéaux pour charger du milieu de chromatographie avec divers ions métalliques en vue de l′optimisation des protocoles de purification.
Caractéristiques et avantages
  • Haute capacité de liaison, environ 40 mg/ml de milieu.
  • Fuite négligeable des ions Ni2+.
  • Les colonnes préremplies permettent la purification fiable, rapide et pratique des protéines recombinantes à étiquette de poly-histidine.
  • Compatibles avec une vaste gamme d′agents réducteurs, détergents, dénaturants, et d′autres additifs.
Stockage et stabilité
À conserver entre 4 °C et 30 °C (20 %, éthanol).
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d′analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Autres remarques
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informations légales
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap™ HP and His MultiTrap™ FF 96-well filter plates from Cytiva.
Protocoles
This page shows how to perform a cell disruption und prepare membranes with products from Cytiva.
This page shows the purification strategy of capture, intermediate purification, and polishing (CIPP) in affinity chromatography using Cytiva products.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using Cytiva products.
Ni Sepharose 6 Fast Flow purifies histidine-tagged proteins efficiently, offering high cross-linked agarose beads with Ni2+ ions.
Afficher tout