GBL103240
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 4, well diam. × depth 9 mm × 1 mm, well capacity (50-100 μL)
Synonyme(s) :
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear silicone
Stérilité
(non-sterile)
non-sterile
Caractéristiques
wells 4
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 103240
L externe × l
61 mm × 24 mm
Surface des puits
0.6 cm2
Capacité des puits
(50-100 μL)
Puits, diam. × profondeur
9 mm × 1 mm
Puits
4
Description générale
Application
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture