G6019
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase from human erythrocytes
lyophilized powder, 50-150 units/mg protein
Synonyme(s) :
D-Glyceraldehyde 3-phosphate:NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
50-150 units/mg protein
Composition
Protein, 40-70% biuret
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤2%
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GAPDH(2597)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Inhibiteur
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.