G5419
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
mouse monoclonal, K-87
Synonyme(s) :
Anti-GAD 67
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 67 (GAD67) antibody produced in mouse, clone K-87, purified antibody
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
K-87, monoclonal
Poids mol.
antigen 67 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:20,000 (with antigen-retrieval step)
western blot: 1:500-1:20,000 using mouse brain extract
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAD1(2571)
mouse ... Gad1(14415)
rat ... Gad1(24379)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistofluorescence
- western blotting
- immunohistochemistry.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable