FD250S
Isothiocyanate-dextrane marqué à la fluorescence
average mol wt 250,000
Synonyme(s) :
FITC-dextrane
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 250,000
Ampleur du marquage
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
Couleur
yellow to orange
Solubilité
water: 25 mg/mL, clear, yellow
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.