Merck
F7050
Supplément en acides gras
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Il est recommandé de l'utiliser à une concentration de 0,25 à 0,5 ml par litre avec des cellules CHO, mais il est considéré comme ayant une plage d'application plus large.
Other Notes
Sans constituant d'origine animale. Mélange aqueux d'acides gras exclusif qui s'est révélé optimal pour la croissance cellulaire et l'expression des protéines.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Paul McCusker et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(9), e0004994-e0004994 (2016-09-14)
Fascioliasis (or fasciolosis) is a socioeconomically important parasitic disease caused by liver flukes of the genus Fasciola. Flukicide resistance has exposed the need for new drugs and/or a vaccine for liver fluke control. A rapidly improving 'molecular toolbox' for liver
Aris A Polyzos et al.
Cell metabolism, 29(6), 1258-1273 (2019-04-02)
The basis for region-specific neuronal toxicity in Huntington disease is unknown. Here, we show that region-specific neuronal vulnerability is a substrate-driven response in astrocytes. Glucose is low in HdhQ(150/150) animals, and astrocytes in each brain region adapt by metabolically reprogramming
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
F7050-20L04061838398864
F7050-100ML04061833619254
F7050-10ML04061838398857
F7050-35ML04061838398871
F7050-5ML04061833619261