Merck
F1506
Sodium fumarate dibasic
≥99%
Synonyme(s) :
Disodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NaOOCCH=CHCOONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-087-7
Beilstein/REAXYS Number:
4301302
MDL number:
Assay:
≥99%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
Application
  • Enhancement of drug absorption: Sodium fumarate dibasic is utilized to improve the dissolution behavior and oral absorption of drugs with pH-dependent solubility, enhancing bioavailability and therapeutic efficacy in pharmaceutical applications (Salehi et al., 2021).
  • Development of novel drug carriers: The compound is used in the synthesis and characterization of novel injectable drug carriers, aiming to enhance the delivery and efficacy of therapeutic agents in medical treatment strategies (Guo et al., 2005).
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe