Key Documents
EP5920760009
Eppendorf® Adapter for 50ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for FA-6x250 rotor
Conditionnement
case of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920760009
Paramètres
10,000 rpm speed
Température de stockage
room temp
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG