Principaux documents
EP5920707000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 33 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
capacity 33 x 5.5 - 12 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920707000 (Global)
Paramètres
3,061 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
109 mm
Diamètre
16 mm
Compatibilité
for use with plate/tube bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG