EP4861000793
Eppendorf®Xplorer® Plus
24-channel, adjustable, tip volume 5-100 μL, light yellow
Synonyme(s) :
Eppendorf Xplorer, Xplorer Plus
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
, universal plug set
Caractéristiques
adjustable
24-channel
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4861000793
Volume de la pointe
5-100 μL
Alimentation par piles
lithium
Couleur
light yellow
Température de stockage
room temp