Key Documents
EP3122612006
Eppendorf® Locking Clip
for 8-channel pipette
About This Item
Code UNSPSC :
41121517
Nomenclature NACRES :
NB.01
Caractéristiques
for 8-channel pipette
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 3122612006
Description générale
Accessory for Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
Locking clip
Available for 8- and 12-channel pipettes
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG