Principaux documents
EP0030601700
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
PCR clean, flat bottom, black wells, white border, pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Synonyme(s) :
Microplate 96/F
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
black (with white border)
black wells
cap (push fit)
flat bottom
polycarbonate frame
polypropylene
polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
PCR clean
RNase and DNase free
Conditionnement
pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030601700
Technique(s)
PCR: suitable
Capacité
1.5 mL
Taille
96 well
Couleur
black wells
white border
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG