A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)6CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-233-0
Beilstein/REAXYS Number:
1796533
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
plant oil (Borage)
Quality Segment
assay
≥99%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe